accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCH3CH3H3C

CAS RN 3452-97-9

IUPAC Nombre: 3,5,5-trimethylhexan-1-ol
Sinónimos: trimethylhexanol
Peso molecular (g/mol): 144.26
Fórmula molecular: C9H20O
InChi Key: BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCO)CC(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados