Learn More
3,5,5-trimetil-1-hexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol |
| CAS | 3452-97-9 |
| Fórmula molecular | C9H20O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Nonylol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(CCO)CC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3,5,5-trimetilhexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1514 |