Learn More
3,5,5-trimetil-1-hexanol, TRC
Código de producto. 30457019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457019 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797645100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
CAS 3452-97-9
Fórmula molecular C9H20O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Nonylol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
SMILES CC(CCO)CC(C)(C)C
Nombre IUPAC 3,5,5-trimetilhexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 144.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1514