CAS RN 343272-52-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-(6-Methoxy-2-naftalenil)-5-metilciclohexaona (Impureza), TRC
CAS: 343272-52-6 Fórmula molecular: C18 H20 O2 Peso molecular (g/mol): 268.35 Sinónimo: Cyclohexanone, 3-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-5-methyl-,3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone,Nabumetone Imp. A (EP) Nombre IUPAC: 3-(6-metaxinaftalena-2-il)-5-metilciclohexan-1-una SMILES: COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(C)CC(=O)C3
2
Nabumetone EP Impureza A, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.