Learn More
3-(6-Methoxy-2-naftalenil)-5-metilciclohexaona (Impureza), TRC
Código de producto. 30011955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011955 250 mg 250 miligramos
30004068 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264770250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343272-52-6
Fórmula molecular C18 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo Cyclohexanone, 3-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-5-methyl-, 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone, Nabumetone Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 3-(6-metaxinaftalena-2-il)-5-metilciclohexan-1-una
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(C)CC(=O)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,9,11-12,16H,7-8,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1463