Learn More
Nabumetone EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30457955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457955 4 x 25 mg -
30049772 25 mg 25 miligramos
30051423 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457955 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0153.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nabumetone EP Impureza A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone
CAS 343272-52-6
Nombres de analitos o componentes 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone, Nabumetone Imp. A (EP), Nabumetone Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,9,11-12,16H,7-8,10H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(C)CC(=O)C3
Nombre IUPAC 3-(6-metoxinaftalen-2-il)-5-metilciclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 268.35
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1463 g/mol