accessibility menu, dialog, popup

UserName

FOF

CAS RN 342-25-6

IUPAC Nombre: (2-fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Sinónimos: (2-fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Peso molecular (g/mol): 218.2
Fórmula molecular: C13H8F2O
InChi Key: LKFIWRPOVFNPKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1F
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)