Learn More
2,4'-Difluorobenzofenona, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488919 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15488919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10306.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-Difluorobenzophenone
CAS 342-25-6
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.244
Punto de ebullición 176°C to 178°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C13H8F2O
Índice de refracción 1.5689
Número MDL MFCD00000319
Cantidad 5 g
Beilstein 3268520
Sinónimo 2,4'-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl 4-fluorophenyl methanone, 2',4-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-4-fluorophenyl methanone, di2-fluorophenyl ketone, fr bvr df, pubchem7479, acmc-1clee, 2,4;-difluorobenzophenone, 2,4/'-difluorobenzophenone
Clave InChI LKFIWRPOVFNPKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)F
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)-(4-fluorofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 218.203
PubChem CID 67651
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.2
Porcentaje de pureza 97%