Learn More
2,4'-difluorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-Difluorobenzophenone |
| CAS | 342-25-6 |
| Fórmula molecular | C13H8F2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8F2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)C=2C=CC=CC2F |
| Nombre IUPAC | (2-fluorofenil)-(4-fluorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0543 |