CAS RN 341031-54-7
IUPAC Nombre:
(2S)-2-hydroxybutanedioic acid; N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-{[(3Z)-5-fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-ylidene]methyl}-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Sinónimos:
sunitinib
Peso molecular (g/mol):
532.57
Fórmula molecular:
C26H33FN4O7
InChi Key:
LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N
SMILES:
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)C1=C(C)NC(\C=C2/C(=O)NC3=CC=C(F)C=C23)=C1C
1
–
3
de
3
resultados
2
Tocris Bioscience™ Sunitinib malate
CAS: 341031-54-7 Fórmula molecular: C26H33FN4O7
3
Malato de sunitinib (L-malato de sunitinib), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.