Learn More
Malato de sunitinib (L-malato de sunitinib), Mikromol™
Descripción
Malato de sunitinib (L-malato de sunitinib)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sunitinib Malate |
| CAS | 341031-54-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Sunitinib Malate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H27 F N4 O2 . C4 H6 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid compd. with N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (1:1), Butanedioic acid, hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (1:1) (9CI), 1H-Pyrrole-3-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-, (2S)-hydroxybutanedioate (1:1) (9CI), SU 011248, SU 11248, Sunitinib L-malate, Sunitinib malate, Sutent |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FN4O2.C4H6O5/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/b17-12-;/t;2-/m.0/s1 |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | N-[2-(dietilamino)etil]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida; ácido (2S)-2-hidroxibutanodioico |
| Mostrar más |