Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sunitinib malate |
| CAS | 341031-54-7 |
| Color | Solución de color amarillo a amarillo-anaranjado transparente |
| Fórmula molecular | C26H33FN4O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Clave InChI | LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N |
| SMILES | O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)C1=C(C)NC(\C=C2/C(=O)NC3=CC=C(F)C=C23)=C1C |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-hidroxibutanodioico; N-[2-(dietilamino)etil]-5-{[(3Z)-5-fluoro-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-3-ilideno]metil}-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 532.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.56 |
Seguridad y manipulación
- Sunitinib Malate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sunitinib malate