CAS RN 3391-87-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(+)-Mentona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(+)-Menthone, TRC
CAS: 3391-87-5 Fórmula molecular: C10H18O Peso molecular (g/mol): 154.25 Sinónimo: (+)-Menthone,(2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone,D-Menthone,(2R-trans)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanone,(1S,4R)-(+)-p-Menthan-3-one Nombre IUPAC: (2R,5S)-2-isopropil-5-metilciclohexan-1-una SMILES: O=C1[C@@H](C(C)C)CC[C@H](C)C1