Learn More
(+)-Mentona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Menthone |
| CAS | 3391-87-5 |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (+)-Menthone, (2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, D-Menthone, (2R-trans)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanone, (1S,4R)-(+)-p-Menthan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1[C@@H](C(C)C)CC[C@H](C)C1 |
| Nombre IUPAC | (2R,5S)-2-isopropil-5-metilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.14 |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?