Learn More
(+)-Menthone, TRC
Código de producto. 30137614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137614 10 g 10 g
30007659 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM19955510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3391-87-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo (+)-Menthone, (2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, D-Menthone, (2R-trans)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanone, (1S,4R)-(+)-p-Menthan-3-one
Nombre IUPAC (2R,5S)-2-isopropil-5-metilciclohexan-1-una
SMILES O=C1[C@@H](C(C)C)CC[C@H](C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Menthone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14