CAS RN 338967-87-6
IUPAC Nombre:
3-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-4-one
Sinónimos:
3-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)-2-sulfanylidene-1H-quinazolin-4-one
Peso molecular (g/mol):
353.22
Fórmula molecular:
C15H10Cl2N2O2S
InChi Key:
NZJKEVWTYMOYOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(Cl)C=C(Cl)C(=C1)N1C(=S)NC2=CC=CC=C2C1=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ Mdivi 1
CAS: 338967-87-6 Fórmula molecular: C15H10Cl2N2O2S
2
Mdivi-1, CRT
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Mdivi-1, MedChemExpress
MedChemExpress Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.