Learn More
Mdivi-1, MedChemExpress
Código de producto. 16499427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499427 5 mg 5 miligramos
16452957 50 mg 50 miligramos
16446976 100 mg 100 miligramos
16446898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15886
MedChemExpress Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.
Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mdivi-1
CAS 338967-87-6
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10Cl2N2O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Mitochondrial division inhibitor 1
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (452.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(Cl)C=C(Cl)C(OC)=C2)C(S)=NC3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 353.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.22
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death