Learn More
Mdivi-1, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mdivi-1 |
| CAS | 338967-87-6 |
| Fórmula molecular | C15H10Cl2N2O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Mitochondrial Division Inhibitor 1, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22) |
| SMILES | COc1cc(N2C(=S)Nc3ccccc3C2=O)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3-(2,4-dicloro-5-metoxifenil)-2-sulfaniliden-1H-quinazolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 353.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.984 |