CAS RN 336113-53-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ispinesib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ispinesib, MedChemExpress
MedChemExpress Ispinesib is a specific inhibitor of kinesin spindle protein (KSP), with a Ki app of 1.7 nM.