Learn More
Ispinesib, MedChemExpress
Código de producto. 16484017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484017 50 mg 50 miligramos
16408108 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50759
MedChemExpress Ispinesib is a specific inhibitor of kinesin spindle protein (KSP), with a Ki app of 1.7 nM.
Ispinesib is a specific inhibitor of kinesin spindle protein (KSP), with a Ki app of 1.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ispinesib
Forma física Solid
CAS 336113-53-2
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H33ClN4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo SB-715992
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (241.75 mM)
SMILES O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C([C@@H](C(C)C)N(CCCN)C(C3=CC=C(C)C=C3)=O)=NC4=CC(Cl)=CC=C14
Peso molecular (g/mol) 517.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.06
Porcentaje de pureza 98.28%