Learn More
Ispinesib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ispinesib |
| CAS | 336113-53-2 |
| Fórmula molecular | C30 H33 Cl N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ispinesib, N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-3,4-dihydro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-2-quinazolinyl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H33ClN4O2/c1-21-9-11-24(12-10-21)29(36)34(16-6-15-32)19-22(2)17-28-33-27-18-25(31)13-14-26(27)30(37)35(28)20-23-7-4-3-5-8-23/h3-5,7-14,18,22H,6,15-17,19-20,32H2,1-2H3/t22-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CN(CCCN)C(=O)c1ccc(C)cc1)CC2=Nc3cc(Cl)ccc3C(=O)N2Cc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-(3-aminopropil)-N-[(2R)-3-(3-bencil-7-cloro-4-oxoquinazolin-2-il)-2-metilpropil]-4-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 517.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.2292 |