CAS RN 332012-40-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Telatinib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Telatinib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Telatinib, MedChemExpress
MedChemExpress Telatinib (Bay 57-9352) is an orally active, small molecule inhibitor of VEGFR2, VEGFR3, PDGFα, and c-Kit with IC50s of 6, 4, 15 and 1 nM, respectively.