Learn More
Telatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16490377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490377 50 mg 50 miligramos
16456737 5 mg 5 miligramos
16435016 100 mg 100 miligramos
16434028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10527
MedChemExpress Telatinib (Bay 57-9352) is an orally active, small molecule inhibitor of VEGFR2, VEGFR3, PDGFα, and c-Kit with IC50s of 6, 4, 15 and 1 nM, respectively.
Telatinib (Bay 57-9352) is an orally active, small molecule inhibitor of VEGFR2, VEGFR3, PDGFα, and c-Kit with IC50s of 6, 4, 15 and 1 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telatinib
CAS 332012-40-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16ClN5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Bay 57-9352
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (112.24 mM)
SMILES O=C(C1=NC=CC(COC2=NN=C(NC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2OC=C4)=C1)NC
Peso molecular (g/mol) 409.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.83
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease