Learn More
Telatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telatinib |
| CAS | 332012-40-5 |
| Fórmula molecular | C20 H16 Cl N5 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Telatinib, 4-[[[4-[(4-Chlorophenyl)amino]furo[2,3-d]pyridazin-7-yl]oxy]methyl]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, Bay 57-9352 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16ClN5O3/c1-22-19(27)16-10-12(6-8-23-16)11-29-20-17-15(7-9-28-17)18(25-26-20)24-14-4-2-13(21)3-5-14/h2-10H,11H2,1H3,(H,22,27)(H,24,25) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(COc2nnc(Nc3ccc(Cl)cc3)c4ccoc24)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-[[4-(4-cloroanilino)furo[2,3-d]piridazin-7-il]oximetil]-N-metilpiridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 409.826 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.094 |