CAS RN 33008-07-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-Metilcrotonilogli glicina, TRC
CAS: 33008-07-0 Fórmula molecular: C7 H11 N O3 Peso molecular (g/mol): 157.17 Sinónimo: Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)- (ACI),Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)- (9CI),Glycine, N-(3-methylcrotonoyl)- (8CI),N-(3-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)glycine (ACI),2-(3-Methylbut-2-enamido)acetic acid,3-Methylcrotonylglycine,N-(3,3-Dimethylacrylyl)glycine,β-Methylcrotonylglycine,N-(3-Methylcrotonyl)glycine Nombre IUPAC: 2-amino-5-metil-3-oxohex-4-ácido enoico SMILES: CC(=CC(=O)C(N)C(=O)O)C
2
3-Methylcrotonylglycine, MedChemExpress
MedChemExpress 3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.