Learn More
3-Methylcrotonylglycine, MedChemExpress
Código de producto. 16434768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16434768 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16434768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113232
MedChemExpress 3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.
3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcrotonylglycine
CAS 33008-07-0
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H11NO3
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1590.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (79.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(/C=C(C)\C)=O
Peso molecular (g/mol) 157.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism