Learn More
3-Metilcrotonilogli glicina, TRC
Código de producto. 30137126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137126 250 mg 250 miligramos
30009556 50 mg 50 miligramos
30005738 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294540250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33008-07-0
Fórmula molecular C7 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Sinónimo Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)- (ACI), Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)- (9CI), Glycine, N-(3-methylcrotonoyl)- (8CI), N-(3-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)glycine (ACI), 2-(3-Methylbut-2-enamido)acetic acid, 3-Methylcrotonylglycine, N-(3,3-Dimethylacrylyl)glycine, β-Methylcrotonylglycine, N-(3-Methylcrotonyl)glycine
Nombre IUPAC 2-amino-5-metil-3-oxohex-4-ácido enoico
SMILES CC(=CC(=O)C(N)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcrotonyl Glycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO3/c1-4(2)3-5(9)6(8)7(10)11/h3,6H,8H2,1-2H3,(H,10,11)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0739
Porcentaje de pureza >95%