accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHOPOOHHOPOHOONHOPOOHHOPOHOOH2OH2OH2OH2OH2ONaNa

CAS RN 329003-65-8

IUPAC Nombre: disodium pentahydrate bis(hydrogen [1-hydroxy-1-phosphono-2-(pyridin-3-yl)ethyl]phosphonate)
Sinónimos: disodium pentahydrate bis(hydrogen 1-hydroxy-1-phosphono-2-(pyridin-3-yl)ethylphosphonate)
Peso molecular (g/mol): 700.26
Fórmula molecular: C14H30N2Na2O19P4
InChi Key: HYFDYHPNTXOPPO-UHFFFAOYNA-L
SMILES: O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(CC1=CN=CC=C1)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O.OC(CC1=CN=CC=C1)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados