Learn More
Risedronato de sodio 2,5 hidrato, Mikromol™
Descripción
Risedronato de sodio 2,5 hidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate |
| CAS | 329003-65-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C7 H10 N O7 P2 . 2 Na . 5 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate, P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bisphosphonic acid sodium salt hydrate (2:2:5), [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bisphosphonic acid monosodium salt hydrate (2:5), Risedronic acid monosodium salt hemipentahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-].OC(Cc2cccnc2)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;hidroxi-(1-hidroxi-1-fosfono-2-piridin-3-iletil)fosfinato;pentahidrato |
| Mostrar más |