Learn More
Risedronato de sodio 2,5 hidrato, LoGiCal
Código de producto. 30457568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457568 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457568 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0777.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risedronate Sodium 2.5 Hydrate
CAS 329003-65-8
Nombres de analitos o componentes Risedronate Sodium 2.5 Hydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C7 H10 N O7 P2 . 2 Na . 5 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Risedronate Sodium 2.5 Hydrate, P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bisphosphonic acid sodium salt hydrate (2:2:5), [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bisphosphonic acid monosodium salt hydrate (2:5), Risedronic acid monosodium salt hemipentahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
Tipo de solución Neat
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-].OC(Cc2cccnc2)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;hidroxi-(1-hidroxi-1-fosfono-2-piridin-3-iletil)fosfinato;pentahidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 700.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 700.0189 g/mol