accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHSOOS(E/Z)

CAS RN 307543-71-1

IUPAC Nombre: N-[(2-oxo-1,2-dihydronaphthalen-1-ylidene)methyl]thiophene-2-sulfonamide
Sinónimos: N-[(2-oxonaphthalen-1-ylidene)methyl]thiophene-2-sulfonamide
Peso molecular (g/mol): 317.38
Fórmula molecular: C15H11NO3S2
InChi Key: AUXKGDNZANYAPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1C=CC2=CC=CC=C2C1=CNS(=O)(=O)C1=CC=CS1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (7)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (5)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (5)