Learn More
STF 083010, TRC
Código de producto. 30423889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423889 10 mg
30410073 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68674010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307543-71-1
Fórmula molecular C15H11NO3S2
Peso molecular (g/mol) 317.38
Sinónimo STF 083010, N-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide
Nombre IUPAC (NE)-N-[(2-hidroxinaftalena-1-il)metilideno]tiofeno-2-sulfonamida
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1\C=N\S(=O)(=O)c3cccs3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.018