Learn More
STF 083010, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084542 50 mg 50 miligramos
18004672 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084542 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4509/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibits IRE1α endonuclease activity
Inhibitor of IRE1α endonuclease activity; blocks endogenous XBP1 mRNA splicing. Displays cytostatic and cytotoxic effects in CD138+ multiple myeloma (MM) cells in vitro; inhibits bortezomib-induced XBP1 activity in myeloma xenografts in vivo. Does not alter IRE1α kinase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307543-71-1
Fórmula molecular C15H11NO3S2
Peso molecular (g/mol) 317.377
Clave InChI AUXKGDNZANYAPX-RAXLEYEMSA-N
Sinónimo regid_for_cid_6537512, stf hplc, n-2-hydroxy-1-naphthyl methylene-2-thiophenesulfonamide, e-n-2-hydroxynaphthalen-1-yl methylene thiophene-2-sulfonamide, n-z-2-oxonaphthalen-1-ylidene methyl thiophene-2-sulfonamide
PubChem CID 6537512
Nombre IUPAC N-[(Z)-(2-oxonaphthalen-1-ylidene)methyl]thiophene-2-sulfonamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=CNS(=O)(=O)C3=CC=CS3
Spécification
Nombre del producto químico o material STF 083010
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.38
Porcentaje de pureza >98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.