Learn More
STF-083010, MedChemExpress
Código de producto. 16456868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456868 10 mg 10 miligramos
16449407 5 mg 5 miligramos
16441206 200 mg 200 miligramos
16432937 50 mg 50 miligramos
16426966 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16456868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15845
MedChemExpress STF-083010 is a specific IRE1α inhibitor. STF-083010 inhibits Ire1 endonuclease activity, without affecting its kinase activity, after endoplasmic reticulum stress.
STF-083010 is a specific IRE1α inhibitor. STF-083010 inhibits Ire1 endonuclease activity, without affecting its kinase activity, after endoplasmic reticulum stress.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STF-083010
CAS 307543-71-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11NO3S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (315.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CS1)(/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O)=O
Peso molecular (g/mol) 317.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease