accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3H2N(S)HOHO

CAS RN 30315-46-9

IUPAC Nombre: tert-butyl[(2S)-2,3-dihydroxypropyl]azanium
Sinónimos: tert-butyl[(2S)-2,3-dihydroxypropyl]azanium
Peso molecular (g/mol): 148.23
Fórmula molecular: C7H18NO2
InChi Key: JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-O
SMILES: CC(C)(C)[NH2+]C[C@H](O)CO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados