Learn More
(2S)-3-[(1,1-dimetiletil)amino]propano-1,2-diol, Mikromol™
Descripción
(2S)-3-[(1,1-Dimetiletil)amino]propano-1,2-diol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 30315-46-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H17 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)-, 1,2-Propanediol, 3-(tert-butylamino)-, (S)-(-)- (8CI), 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (S)-, (S)-1-tert-Butylamino-2,3-propanediol, (S)-3-(tert-Butylamino)-1,2-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-(terc-butilamino)propano-1,2-diol |
| Mostrar más |