Learn More
(S)-1-terc-butilamino-2,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 30315-46-9 |
| Fórmula molecular | C7 H17 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)-, 1,2-Propanediol, 3-(tert-butylamino)-, (S)-(-)- (8CI), 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (S)-, (S)-1-tert-Butylamino-2,3-propanediol, (S)-3-(tert-Butylamino)-1,2-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-(terc-butilamino)propano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 147.215 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1259 |