CAS RN 30165-97-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-Hidroxi-4-morfolino-1,2,5-tiozol, TRC
CAS: 30165-97-0 Fórmula molecular: C6 H9 N3 O2 S Peso molecular (g/mol): 187.22 Sinónimo: 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol,Timolol Maleate Imp. D (EP) Nombre IUPAC: 4-morfolina 4-il-1,2,5-tiadiazol-3-ol SMILES: Oc1nsnc1N2CCOCC2
2
4-(morfolin-4-il)-1,2,5-tiadiazol-3-ol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.