Learn More
4-(morfolin-4-il)-1,2,5-tiadiazol-3-ol, Mikromol™
Descripción
4-(morfolin-4-il)-1,2,5-tiadiazol-3-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| CAS | 30165-97-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Timolol Maleate Imp. D (EP), Timolol Imp. D (EP), Timolol USP Related Compound D, Timolol USP RC D, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Timolol Related Compound D, Timolol Maleate Impurity D, Timolol Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10) |
| SMILES | Oc1nsnc1N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-ol |
| Mostrar más |