Learn More
3-Hidroxi-4-morfolino-1,2,5-tiozol, TRC
Código de producto. 30137639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137639 2.5 g 2.50 g
17983305 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9484752.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30165-97-0
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 187.22
Sinónimo 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Timolol Maleate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 4-morfolina 4-il-1,2,5-tiadiazol-3-ol
SMILES Oc1nsnc1N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0415
Porcentaje de pureza >95%