accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOH3CSSH3C

CAS RN 298-02-2

IUPAC Nombre: O,O-diethyl {[(ethylsulfanyl)methyl]sulfanyl}phosphonothioate
Sinónimos: rampart timet VUAgT 182 caswell no. 660 rcra waste number P094 thimenox phorate (substance) phorat epa pesticide chemical code 057201 american cyanamid 3,911
Peso molecular (g/mol): 260.36
Fórmula molecular: C7H17O2PS3
InChi Key: BULVZWIRKLYCBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=S)(OCC)SCSCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados