Learn More
Forato, 85%, TRC
Código de producto. 30041156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041156 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30041156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP353500100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorate
CAS 298-02-2
Fórmula molecular C7 H17 O2 P S3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester, American Cyanamid 3911, ENT 24,042, Experimental Insecticide 3911, Granutox, L 11/6, O,O-Diethyl S-[(ethylthio)methyl] phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylmercaptomethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl S-ethylthiomethyl dithiophosphate, Phorate, Phorate 10G, Thimet, Thimet 10G, Thimet G, Timet, VUAgT 182, suScon FuMing
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSCC
Nombre IUPAC Dietoxi-(etilsulfanilmetilsulfanil)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 260.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0128