Learn More
Forato 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320942 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320942 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010337ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorate
CAS 298-02-2
Nombres de analitos o componentes Phorate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H17 O2 P S3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSCC
Nombre IUPAC dietoxi-(etilsulfanilmetilsulfanil)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 260.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0128 g/mol