CAS RN 298-00-0
IUPAC Nombre:
O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate
Sinónimos:
α-gro parathion-methyl methyl parathion dimethyl parathion parathion methyl
Peso molecular (g/mol):
263.2
Fórmula molecular:
C8H10NO5PS
InChi Key:
RLBIQVVOMOPOHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COP(=S)(OC)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
1
–
8
de
8
resultados
3
Paratión-metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Paratión-metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
6
Paratión-metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.