Learn More
Paratión-metilo, TRC
Código de producto. 30413929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30413929 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30413929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19222550MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parathion-methyl
CAS 298-00-0
Fórmula molecular C8 H10 N O5 P S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Phosphorothioic acid','O,O-dimethyl O-(4-nitrophenyl) ester, Phosphorothioic acid','O,O-dimethyl O-(p-nitrophenyl) ester (6CI,8CI), 8056HC, Azofos, Azophos, Azophos (pesticide), BAY 11405, Bravik, Bravik 600CE, Dalf, Demethylfenitrothion, Dimethyl 4-nitrophenyl phosphorothioate, Dimethyl p-nitrophenyl phosphorothionate, Dimethyl p-nitrophenyl thiophosphate, Dimethyl parathion, Folidol 600, Folidol M, Folidol M 40, Folidol M 50, Folisuper 600BR, M-Parathion, ME 1605, ME 605, Me 605SP, Mentox 600CE, Meptox, Metacid, Metacid 50, Metacide, Metacide (insecticide), Metafos, Metafos (pesticide), Metaphos, Methion 48EC, Methyl 1605, Methyl 4E, Methyl Bladan, Methyl E 605, Methyl parathion, Methylthiophos, Metron, Metron (pesticide), Morphos, Nitrox, Nitrox 80, O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(p-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(p-nitrophenyl) thiophosphate, Oleovofotox, Parataf, Parathion M, Parathion methyl homolog, Parathion-methyl, Paratuf, Penncap M, Penncap MLS, Probel MP 2, Quinophos, Sinafid M 48, Thiophenit, Vofatox, Wofatox, Yphos
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC dimetoxi-(4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 263.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0017