accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3N

CAS RN 2947-61-7

IUPAC Nombre: 2-(4-methylphenyl)acetonitrile
Sinónimos: tolylacetonitrile
Peso molecular (g/mol): 131.18
Fórmula molecular: C9H9N
InChi Key: RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (6)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (6)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (3)