Learn More
Cianuro de 4-metilbencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzyl Cyanide |
| CAS | 2947-61-7 |
| Fórmula molecular | C9H9N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | p-Tolylacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC=C(CC#N)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-(p-tolil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0735 |