Learn More
4-metilbencilo cianuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615562 25 g Frasco de vidrio 25 g
10447002 5 g Frasco de vidrio 5 g
10590034 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10615562 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126440250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2947-61-7 | C9H9N | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2947-61-7
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00001922
Clave InChI RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
PubChem CID 76280
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)acetonitrilo
SMILES CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl cyanide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 242°C to 243°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2CN
Índice de refracción 1.5170 to 1.5195
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 530
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzyl cyanide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.