Learn More
p-Tolilacetonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434803 5 g 5 g
11444803 25 g 25 g
11454803 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434803 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12169.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2947-61-7 | C9H9N | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2947-61-7
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00001922
Clave InChI RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
PubChem CID 76280
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)acetonitrilo
SMILES CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylacetonitrile
Punto de fusión 18°C
Densidad 0.989
Punto de ebullición 242°C to 243°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.519
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1099645
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza ≥98%