accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO(R)H3COH2C(S)(R)CH3O(R)H3C(S)(S)H3C

CAS RN 2919-66-6

IUPAC Nombre: (1R,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-acetyl-5,9a,11a-trimethyl-2-methylidene-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl acetate
Sinónimos: melengestrol acetate melengestrol acetate (substance) melengoestrol melengestrol acetate preparation (product) melengoestrol preparation acetate, melengestrol melengestrol preparation (product) mga 100 (steroid) melengoestrol acetate preparation melengestrol acetate preparation
Peso molecular (g/mol): 396.53
Fórmula molecular: C25H32O4
InChi Key: UDKABVSQKJNZBH-DWNQPYOZSA-N
SMILES: CC(=O)O[C@]1(C(C)=O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados